Documentos clave
57209
Supelco
Envase a granel Supelclean LC-Florisil® SPE
pkg of 100 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
Línea del producto
Supelclean
Nivel de calidad
envase
pkg of 100 g
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Matriz
magnesium silicate
grupo activo de la matriz
Florisil phase
diámetro
100-120 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
LC-Florisil Supelclean SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1