57130
Tubo de SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Sinónimos:
Supelclean™ ENVI-Carb™, 10g/60mL, 16 pk
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Línea del producto
Supelclean™
composición
bed wt., 10 g
envase
pk of 16
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
100 m2/g
volumen
60 mL
grupo activo de la matriz
carbon phase
tamaño de partícula
120-400 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Carbón No-Poroso Grafitizado
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Información legal
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?