Documentos clave
56705
Inlet Filter Assembly
pore size 10 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
Tefzel® unit (fittings included)
polyethylene filter
descripción
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle
solvent filter assembly
Características
replaceable frits
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc A-426
tamaño de poro
10 μm
Descripción general
Filtro de Entrada 10&##956;m-Esta unidad Upchurch libre de metal consiste en un filtro reemplazable de 10&##956;m a base de polietileno de ultra alto peso molecular que se enrosca dentro de un soporte Teftzel. Esta unidad se conecta al tubo de entrada mediante el conector Tefzel sin pestaña (incluido).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)