565372-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® RP-Amide Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
pkg of 2 ea
Extensión del etiquetado
19.5% Carbon loading
Parámetros
<70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
superficie
450 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)