56103AST
apHera™ C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Polymeric C18 Reversed-Phase Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC apHera ™ C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L67
product line
apHera™
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
apHera™
parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
1-14
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Características de apHera™ Columnas de fase inversa
- Base estable de polímero de vinilo
- pH estable en el intervalo 2-12
- Tamaño de poro 300 angstrom
- Estable en todos los disolventes orgánicos
- Aplicaciones ampliadas: péptidos, proteínas
- Separación eficiente de cualquier sustancia básica
- Posibilidad de lavado y disoluciones alcalinas
Legal Information
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?