Documentos clave
51167-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 10 ea
Sinónimos:
TM=["EXP"] Guard Column Filters
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
envase
pkg of 10 ea
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.