508888
Clear 1.2mL Crimp Vial, Flat Bottom, 8x40, pk 125
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Sinónimos:
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass vial
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 125 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 1.2CWV
O.D.
8 mm
diam. × H
8 mm × 40 mm
volume
1.2 mL
fitting
plug for 8 mm
General description
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)