33284
Vial Decapper, pliers-type
for use with 8mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 8mm crimp seals
General description
Decapper provides quick and easy removal of seals.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)