Documentos clave
502685
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, stainless steel frit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel frit
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
compatibilidad
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Descripción general
El filtro en línea conecta tubería capilar (usando las mangas) o tubo de 1/16 in. DE al conector hembra 10-32. También disponible con fritas PEEK 0.5 μm o de acero inoxidable 0.5 μm. Volumen 0.3 μL. Incluye 5 filtros (uno instalado).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)