48491
Benzo[ghi]perylene
analytical standard
Sinónimos:
1,12-Benzoperylene
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 25 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.