48081
Perylene-d12 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 525,525.1,525.2
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c21c3c4c5c(c2c(c(c(c1c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c5c(c(c4[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clave InChI
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)