44923-U
ISO 17943 Odor Compounds Mix
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
ISO 17943
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL each component in methanol
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Legal Information
Analito
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.