Merck
442449
Supelco
α-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
cis-Chlordane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6Cl8
Número de CAS:
Peso molecular:
409.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 10 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)CC(C3Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
Clave InChI
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
α-Chlordane is an organochlorine pesticide, widely used in agriculture to control pests. These chemicals are carcinogenic and known to induce toxicity in several organisms.[1]
Aplicación
α-Chlordane may be used as a reference standard for the determination of α-chlordane in tree leaves of chestnut (Castanea sativa), hazel (Corylus avellana), oak (Quercus robur) and walnut tree (Juglans regia) using solid-phase extraction clean-up cartridges.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of 21 organochlorine pesticides in tree leaves using solid-phase extraction clean-up cartridges.
Barriada-Pereira M, et al.
Journal of Chromatography A, 1061(2), 133-139 (2004)