Merck
43059
Supelco
Mead acid
analytical standard
Sinónimos:
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Ensayo
≥93.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
Clave InChI
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)