Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)8CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
bp
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
application(s)
food and beverages
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
InChI key
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?