33182-U
Hand Decapper
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Manual Vial Cap Remover
About This Item
Productos recomendados
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
Categorías relacionadas
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)