31623
Silicon dioxide
washed and calcined, analytical reagent
Sinónimos:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Productos recomendados
form
granular
Quality Level
quality
washed and calcined, analytical reagent
impurities
≤0.2% Soluble in HCl
loss
≤0.1% loss on ignition
granulation
0.1-0.5 mm (min.70%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.