Documentos
1.07712
Supelco
Arena de mar
purified by acid and calcined for analysis
Sinónimos:
Arena de mar
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
MDL number:
UNSPSC Code:
11111701
EC Index Number:
238-878-4
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
solid
impurities
≤0.2% HCl solubles
loss
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
particle size
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Sustancias solubles en ácido clorhídrico: ≤ 0,2 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,005 %
Hierro soluble en ácido (Fe): ≤ 0,01 %
Pérdida por ignición (900 °C): ≤ 0,05 %
Tamaño de partícula (0,1- 0,315 mm): ≥ 90 %
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c