2879925-U
Revestimiento de entrada, tipo dividido/sin división, Single Taper FocusLiner™ (cargado de lana)
pkg of 25 ea
Sinónimos:
GC accessory, glass wool, inlet liner
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 25 ea
L × O.D. × I.D.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.