2636801
Inlet Liner, Splitless Type, Single Taper Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass liner
descripción
Universal flash
Características
glass flash insert
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Varian 03-918339-00 (OEM)
L × D.I. × D.E.
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
compatibilidad
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
Categorías relacionadas
Descripción general
- Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)