27235-U
Stoppers
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Rubber Stoppers
About This Item
Productos recomendados
material
silicone
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
stopper diam.
20 mm
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)