27038-U
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 3 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 47 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
envase
pkg of 12 ea
D.E. × Al
20 mm × 47 mm
volumen
3 mL
Adaptador
thread for 20-400
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Micro Reaction Vessel of volume 3 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
- Constructed of heavy wall borosilicate glass.
- Supplied with black phenolic solid top cap.
- Can be autoclaved or centrifuged.
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)