Documentos clave
Z115126
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diám. × Al
13 mm × 35 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
13-425 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota al pie de página
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Información legal
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)