24160-U
Columna capilar para GC Petrocol® DH
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Sinónimos:
F.S.CAP.Petrocol® DH 100M .50UM.25MM (48872)
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
Quality Level
agency
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
125
df
0.50 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
100 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
column type
capillary non-polar
General description
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Detailed hydrocarbon analysis (DHA) of petroleum samples is commonly performed by gas chromatography (GC) using a Petrocol™ capillary GC column.
Contenido relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.