13036-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
45/60 Molecular Sieve 13X support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)