22837
Indicating Drying Cartridge
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
Parker Hannifin Corp. 1647727
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)