12100AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
product name
Astec® Chirobiotic® T Chiral HPLC Guard Column, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L63
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
teicoplanin glycopeptide phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.8-6.8
separation technique
chiral
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.