02175
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Sinónimos:
Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (HPCE)
fluorescencia
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
idoneidad
suitable for fluorescence
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)