04507
Atto 647N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorción UV
λ: 640.0-646.0 nm Amax
idoneidad
suitable for fluorescence
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Significant improvement of single molecule tracking by using superior fluorescent NTA-Atto 647N conjugate
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.