ZRB5535
Anti-SOX-9 Antibody, clone 2B10, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Transcription factor SOX-9
Productos recomendados
origen biológico
rabbit (recombinant)
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B10, monoclonal
recombinant monoclonal
descripción
2B10 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 56.14 kDa
observed mol wt ~65 kDa
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX9(6662)
Descripción general
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX-9 in SW480 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX-9 in E16.5 mouse embryo, mouse nasal cavity, and developing mouse gut tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Contenido relacionado
Elija opciones sostenibles para su investigación con los anticuerpos recombinantes ZooMAb® alternativos más ecológicos. Estos anticuerpos sin BSA ni portadores se envían en envases que generan pocos residuos y ofrecen la máxima estabilidad sin comprometer el rendimiento.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.