ZRB1977
Anti-ERK5 Antibody, clone 2H15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
BMK-1, Big MAP kinase 1, EC:2.7.11.24, Extracellular signal-regulated kinase 5, MAP kinase 7, MAPK 7, Mitogen-activated protein kinase 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H15, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey, porcine, canine, bovine, feline
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminus
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ERK5 in NIH3T3 cell nuclear extract.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ERK5 in human spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound ERK5 peptide with a KD of 1.3 x 10-8 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human ERK5.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GST-tagged recombinant Human ERK5.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected ERK5 in one million A549 and HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ERK5 in Human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)