Z757950
Sartorius Picus electronic pipette
12 channel, volume 0.2-10 μL, pack of 1 ea
Sinónimos:
electronic pipetting, pipettors
Seleccione un Tamaño
$2.776.000
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$2.776.000
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
Características
12-channel
CE compliant
electronic
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 735421
volumen
0.2-10 μL
alimentación a batería
rechargeable
idoneidad
suitable for (Product is used in uHPLC, HPLC and trace analysis applications.)
Descripción general
Electronic tip ejection, one hand-operated adjustment wheel, and conveniently located start button minimizes the force needed in pipetting. Repetitive and time consuming pipetting can be done accurately and fast with serial dispensing modes and a new Tracker - great help for example in microplate work.
- Tracker in conjunction with pipetting, reverse pipetting and multi dispensing modes to help microplate work
- Adjustment possibility for 1-point, 2-points and 3-points
- Easy maintenance of lower parts
- Safe-Cone filters in all models > 10 μl to prevent contaminations
- Autoclavable lower parts in all models (excl. mcp 1200 μL)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)