Z743396
Direct Thermal Cryo-Tags®
yellow, L × W 1.05 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll of
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1000 roll of
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-1000-Y
Parámetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnicas
cryopreservation: suitable
L × An
1.05 in. × 0.50 in.
color
yellow
compatibilidad
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)