Documentos clave
Z631140
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1466
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)