Documentos clave
Z617954
Greiner culture tubes
14 mL round bottom culture tube, polypropylene, sterile, w/ graduation, w/ snap (vent) cap
Sinónimos:
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiales
colorless tube
conical cap (Push fit)
low-density polyethylene cap
polypropylene tube
round bottom
straight neck
esterilidad
sterile
Características
RCF 4,800 × g
neck thread push fit
envase
pack of 800 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Greiner 187261
capacidad
14 mL
diám. × L
18 mm × 95 mm
Descripción general
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2