Documentos clave
T1536
Test tubes plastic
polystyrene tube, non-sterile, without cap
Sinónimos:
plastic tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiales
colorless tube
polystyrene tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
case of 1000 ea (8 packs of 125 EA)
pack of 125 ea
fabricante / nombre comercial
Simport T400-3S
P × L
12 mm × 75 mm
tubo diám.
12 mm
Envase
Open ends all point in the same direction for ease of use in fraction collection and similar applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)