Z617911
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless polystyrene tube
conical bottom
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 5,000 × g
skirt
envase
case of 1300
fabricante / nombre comercial
Greiner 164180
capacidad
12 mL
diám. tamaño × L
× 16.8 mm × 100 mm
color
white cap, polyethylene
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)