Z328790
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 30 mm, bar diam. 6 mm
Sinónimos:
PTFE, Stirring rods
Seleccione un Tamaño
$70.030
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$70.030
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
cylindrical
fabricante / nombre comercial
BRAND 137125
Longitud
30 mm
barra diám.
6 mm
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)