Documentos clave
Z327670
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 1,000 mL, blue graduations
About This Item
UNSPSC Code:
41121805
NACRES:
NB.43
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
1,000 mL
H
440 mm
color
blue graduations
General description
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Other Notes
BR34862 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.