Z324124
BRAND® drain rack, 72 pegs
polystyrene
Seleccione un Tamaño
$412.300
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$412.300
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
descripción
supplied complete with drain tubing and wall mounting accessories.
Características
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
fabricante / nombre comercial
BRAND 95105
An × Al
450 mm × 630 mm
clavijas diám. × L
16 mm × 120 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)