Z0878
Zaprinast
solid
Sinónimos:
1,4-Dihydro-5-(2-propoxyphenyl)-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
white
solubilidad
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.11 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3nn[nH]c3N2
InChI
1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
Clave InChI
REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PDE2A(5138) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4D(5144)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)