WH0200576M1
Monoclonal Anti-PIP5K3 antibody produced in mouse
clone 6C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CFD, Anti-KIAA0981, Anti-MGC40423, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-p235, Anti-phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIP5K3(200576)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
LQSTEFSETPSPDSDSVNSVEGHSEPSWFKDIKFDDSDTEQIAEEGDDNLANSASPSKRTSVSSFQSTVDSDSAASISLNVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKGRR
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)