WH0009804M1
Monoclonal Anti-TOMM20 antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0016, Anti-MAS20, Anti-MGC117367, Anti-MOM19, Anti-TOM20, Anti-translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast)
Seleccione un Tamaño
$655.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$655.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOMM20(9804)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MVGRNSAIAAGVCGALFIGYCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?