V4638
L-Valine
Sinónimos:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source
Ensayo
≥98.5%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubilidad
H2O: 25 mg/mL
idoneidad
suitable for manufacturing use
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
actividad extraña
cytotoxicity, tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?