T151
(+)-Thalidomide
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
R-(+)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Productos recomendados
ligand
thalidomide
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
emisor
Celgene
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1
Clave InChI
UEJJHQNACJXSKW-SECBINFHSA-N
Información sobre el gen
human ... LITAF(9516) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.