SRP6257
ADIPOQ/Adiponectin/ACRP30 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ACDC, ACRP30, ADIPOQ, APM1, Adiponectin, GBP28
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥92% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
calculated mol wt 25.4 kDa
observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 19 is the predicted N-terminus.)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ADIPOQ(9370)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)