SRP3144
PLGF-3 human
≥95% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinónimos:
PGFL, Placenta Growth Factor-3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
PLGF-3 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
5.0-50.0 ng/mL
mol peso
45.7 kDa
envase
pkg of 25 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PGF(5228)
Descripción general
Recombinant human PlGF-3 is a 45.7kDa disulfide-linked homodimeric protein of two 203 amino acid polypeptide chains.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)