SRP2093
SV40 T-antigen from simian virus
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Productos recomendados
origen biológico
simian virus
recombinante
expressed in insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~83.3 kDa
envase
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
400 μg/mL
color
clear colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
simian virus ... SV40gp6(1489531)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)