Documentos clave
SRP0524
Sigma-Aldrich
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
71 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... COX2(6775079)
Descripción general
Human COX2, GenBank Accession No. NM_000963, a.a. 1-604 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=71 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)