SML3723
JNJ-26854165
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-N-pyridin-4-ylbenzene-1,4-diamine, JNJ 1, JNJ 26854165, N1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N4-4-pyridinyl-1,4-benzenediamine, Serdemetan
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCNc3ccc(cc3)Nc4ccncc4)cccc2
Clave InChI
CEGSUKYESLWKJP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)